2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8780-250MEA 0 EUR
COBBBB-8780-250M COBBBB-8780-1G
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
Formel: C₄H₅BN₂O₃
MDL: MFCD08275734
CAS-Nummer: 373384-19-1