2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8331-1GEA 58.6 EUR
COBBBB-8331-1G COBBBB-8331-5G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₉BN₂O₄
Molecular Weight: 183,9577 g/mol
MDL: MFCD01318985
CAS-Nummer: 89641-18-9