2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26976.MDEA
298
EUR
H26976.MD
H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₃ Molecular Weight: 222,05 g/mol Schmelzpunkt: 201…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037497 CAS-Nummer: 1073354-84-3 |