2-(2-Hydroxyethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5931-250MEA 390 EUR
COBBPN-5931-250M COBBPN-5931-1G
2-(2-Hydroxyethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(2-Hydroxyethylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₀BN₃O₃
MDL: MFCD12546562
CAS-Nummer: 1218789-34-4