5-Pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27147.03EA 188.24 EUR
H27147.03
5-Pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
5-Pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Molecular Weight: 206,05 g/mol
Schmelzpunkt: 60…66 °C
MDL: MFCD05155223
CAS-Nummer: 321724-19-0