1-Pyrenbutanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL399655-1GEA 83.9 EUR
SIAL399655-1G
1-Pyrenbutanol, Sigma-Aldrich®
1-Pyrenbutanol
Formel: C₂₀H₁₈O
MDL: MFCD00192423
CAS-Nummer: 67000-89-9