4-Brom-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
L11876.06EA 121 EUR
L11876.06
4-Brom-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol 95%
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Molecular Weight: 189,06 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052532
CAS-Nummer: 15801-69-1
EINECS: 000-000-0