4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB02757.1EA 0 EUR
MAYBSPB02757.1 MAYBSPB02757.250
4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
MDL: MFCD00173776
CAS-Nummer: 175276-99-0