4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPCFF146.1EA
268
EUR
CHMPCFF146.1
CHMPCFF146.2.5
FLUO017217-2.5G
FLUO017217.1G
4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
4-Brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Formel:
C₇H₈BrClN₂O |
MDL:
MFCD00173777 CAS-Nummer: 175277-00-6 |