4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1465-5GEA
33.1
EUR
COBBHI-1465-5G
COBBHI-1465-100G
COBBHI-1465-25G
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ Molecular Weight: 175,03 |
MDL:
MFCD00005242 CAS-Nummer: 3398-16-1 EINECS: 222-263-2 |