3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14487.06EA
95
EUR
A14487.06
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid 98%
3-Amino-4-brom-5-methyl-1H-pyrazol Hydrobromid
Formel:
C₄H₇Br₂N₃ Molecular Weight: 256,94 Schmelzpunkt: 178…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053023 CAS-Nummer: 167683-86-5 EINECS: 000-000-0 |