4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD00652.10EA 0 EUR
MAYBJFD00652.10
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161,01 g/mol
MDL: MFCD00005241
CAS-Nummer: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7