4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1028-1GEA
1430
EUR
COBBHI-1028-1G
4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₅H₅IN₂O |
MDL:
MFCD01632219 CAS-Nummer: 189014-13-9 |