(2-Chlorethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L00538.18EA 166 EUR
L00538.18 L00538.09
(2-Chlorethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(2-Chloroethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₀H₁₉BrClP
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051877
CAS-Nummer: 31238-20-7
EINECS: 250-527-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR