1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8311-5GEA
157
EUR
COBBBB-8311-5G
COBBBB-8311-1G
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,97 |
MDL:
MFCD01009696 CAS-Nummer: 164014-95-3 |