1,4-Benzodioxan-6-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20296.03EA 56.7 EUR
L20296.03 L20296.06
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure 97%
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01009696
CAS-Nummer: 164014-95-3