1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP60-0053.5EA 0 EUR
CHMP60-0053.5 CHMP60-0053.1
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215,29 g/mol
MDL: MFCD02094488
CAS-Nummer: 123855-51-6