1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1024-25GEA
46.4
EUR
COBBAM-1024-25G
COBBAM-1024-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molecular Weight: 215,29 |
MDL:
MFCD02094488 CAS-Nummer: 123855-51-6 |