4-(Succinimidylcarboxy)benzophenon
Lieferant: Uptima
UPTIBI1361EA 0 EUR
UPTIBI1361
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenon
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenon
Formel: C₁₈H₁₃NO₄
MDL: MFCD00058572
CAS-Nummer: 91990-88-4