Anisomycin (aus Streptomyces griseolus), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALA9789-25MGEA
216
EUR
SIALA9789-25MG
SIALA9789-5MG
SIALA9789-100MG
Anisomycin (aus Streptomyces griseolus), Sigma-Aldrich®
Anisomycin
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ |
MDL:
MFCD00077650 CAS-Nummer: 22862-76-6 EINECS: 245-269-7 UN: 3462 ADR: 6.1,III |