1-(Bromphenyl)-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1717-250MEA 246 EUR
COBBAM-1717-250M COBBAM-1717-1G COBBAM-1717-5G
1-(Bromphenyl)-4-piperidon
1-(Bromphenyl)-4-piperidon
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MDL: MFCD09930458
CAS-Nummer: 154913-23-2