9,12-Octadecadiinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALO5636-1MGEA 227 EUR
SIALO5636-1MG
9,12-Octadecadiinsäure, Sigma-Aldrich®
9,12-Octadecadiynoic acid
Formel: C₁₈H₂₈O₂
MDL: MFCD00797685
CAS-Nummer: 2012-14-8