8,10-Heneicosadiinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009256-5GEA 0 EUR
FLUO009256-5G FLUO009256-1G
8,10-Heneicosadiinsäure
8,10-Heneicosadiynoic acid
Formel: C₂₁H₃₄O₂
MDL: MFCD00190226
CAS-Nummer: 174063-95-7