10,12-Pentacosadiinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L09313.06EA 118 EUR
L09313.06 L09313.03 L09313.14
10,12-Pentacosadiinsäure ≥98%
10,12-Pentacosadiynoic acid
Formel: C₂₅H₄₂O₂
Molecular Weight: 374,61
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041684
CAS-Nummer: 66990-32-7
EINECS: 614-006-1