1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24620.14EA
357
EUR
B24620.14
B24620.06
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Formel:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si Molecular Weight: 510,367 g/mol Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: < –38 °C Dichte: 1,333 Flammpunkt: 97 °C (206 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042333 CAS-Nummer: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |