1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB104055.0100EA
735
EUR
ABCRAB104055.0100
ABCRAB104055.0005
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
Formel:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si Molecular Weight: 510,367 g/mol |
MDL:
MFCD00042333 CAS-Nummer: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |