1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS13100.5EA
0
EUR
SILNSILS13100.5
SILNSILS13100.25
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan
Formel:
C₉H₇Cl₂F₁₃Si Molecular Weight: 461,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042360 CAS-Nummer: 73609-36-6 EINECS: 277-551-0 UN: 2920 ADR: 8,II |