3,4-Dimethylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD149675-50GEA 161 EUR
SIALD149675-50G
3,4-Dimethylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O
Molecular Weight: 210,28 g/mol
MDL: MFCD00008525
CAS-Nummer: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9