4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15081500EA
147
EUR
EHERC15081500
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₆H₁₆O₂ |
MDL:
MFCD00128925 CAS-Nummer: 41295-28-7 EINECS: 255-300-6 |