4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4027964.0005EA
1060
EUR
BACE4027964.0005
BACE4027964.0025
BACE4027964.0001
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 244,29 g/mol |
MDL:
MFCD01318728 CAS-Nummer: 183673-71-4 |