4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19794.MDEA 55.6 EUR
L19794.MD L19794.03
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 98%
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 244,29
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD01318728
CAS-Nummer: 183673-71-4
EINECS: 000-000-0