4-(Boc-amino)piperidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO367620250EA
442
EUR
ACRO367620250
ACRO367620050
4-(Boc-amino)piperidin 98%
4-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798171 CAS-Nummer: 73874-95-0 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |