(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP60-0011.5EA 0 EUR
CHMP60-0011.5 CHMP60-0011.1
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,28 g/mol
MDL: MFCD03839941
CAS-Nummer: 172603-05-3