1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B25087.06EA 100 EUR
B25087.06 B25087.03 B25087.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₁F₆N
Siedepunkt: 78…80 °C (0,1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084902
CAS-Nummer: 175205-51-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR