Chlorfenapyr, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
37913-100MG-REA 116 EUR
37913-100MG-R
Chlorfenapyr, Supelco®
Chlorfenapyr
Formel: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
MDL: MFCD01631152
CAS-Nummer: 122453-73-0