4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52572.MDEA 172 EUR
H52572.MD H52572.03
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ≥97%
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin
Formel: C₅H₄N₅I
Molecular Weight: 261,03
MDL: MFCD03787931
CAS-Nummer: 151266-23-8