Ionomycin Calciumsalz
Lieferant: Serva
SERA26379.01EA 0 EUR
SERA26379.01
Ionomycin Calciumsalz
Ionomycin calcium salt
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
Molecular Weight: 747,1 g/mol
MDL: MFCD00151183
CAS-Nummer: 56092-82-1
EINECS: 000-000-0