Ionomycin Calciumsalz ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J60628.X0EA 216 EUR
J60628.X0
Ionomycin Calciumsalz ≥99%
Ionomycin calcium salt
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00151183
CAS-Nummer: 56092-82-1