7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Lieferant: Molekula
MOLE77994840-25MGEA 0 EUR
MOLE77994840-25MG
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₄
Molecular Weight: 254,24 g/mol
MDL: MFCD00005759
CAS-Nummer: 479-18-5
EINECS: 207-526-1