7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J63167.36EA 256 EUR
J63167.36 J63167.A1 J63167.22
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₄
Molecular Weight: 254,24 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005759
CAS-Nummer: 479-18-5
EINECS: 207-526-1