8-Phenyltheophyllin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALP2278-100MGEA 137 EUR
SIALP2278-100MG SIALP2278-1G
8-Phenyltheophyllin, Sigma-Aldrich®
8-Phenyltheophyllin
Formel: C₁₃H₁₂N₄O₂
MDL: MFCD00005582
CAS-Nummer: 961-45-5