Theophyllin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALT1633-250GEA 105 EUR
SIALT1633-250G SIALT1633-1KG SIALT1633-100G SIALT1633-50G
Theophyllin, Sigma-Aldrich®
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
MDL: MFCD00079619
CAS-Nummer: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III