Theophyllin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP327EA
288
EUR
PROOBP327
Theophyllin
Theophyllin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180,16 g/mol |
MDL:
MFCD00079619 CAS-Nummer: 58-55-9 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |