Theophyllin
Lieferant: Molekula
MOLEM47373244EA 0 EUR
MOLEM47373244
Theophyllin
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
Molecular Weight: 180,16 g/mol
MDL: MFCD00079619
CAS-Nummer: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III