8-Chlortheophyllin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0155.02EA 416 EUR
PROOMM0155.02
8-Chlortheophyllin
8-Chlortheophyllin
Formel: C₇H₇ClN₄O₂
MDL: MFCD00005581
CAS-Nummer: 85-18-7
EINECS: 201-590-4