(Triphenylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22319.30EA 585 EUR
B22319.30 B22319.09 B22319.18
(Triphenylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
(Triphenylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₃₇H₃₀ClP
Schmelzpunkt: 244…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082244
CAS-Nummer: 48234-64-6