(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18094.0010EA
113
EUR
8.18094.0010
8.18094.9999
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molecular Weight: 429,30 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011966 CAS-Nummer: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 194 - 196 °C |
Molar Mass | 429.29 g/mol |