(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD03645.1EA 0 EUR
MAYBJFD03645.1
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molecular Weight: 429,30 g/mol
MDL: MFCD00011966
CAS-Nummer: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3