Bis(pinakolato)dibor
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2214-5GEA
23.3
EUR
COBBBB-2214-5G
COBBBB-2214-100G
COBBBB-2214-1KG
COBBBB-2214-500G
COBBBB-2214-25G
Bis(pinakolato)dibor
Bis(pinakolato)dibor
Formel:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Molecular Weight: 253,94 g/mol |
MDL:
MFCD00799570 CAS-Nummer: 73183-34-3 |