Bis(pinakolato)dibor 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO330571000EA 451 EUR
ACRO330571000 ACRO330570250 ACRO330570010 ACRO330570050
Bis(pinakolato)dibor 98%
Bis(pinakolato)dibor
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
Molecular Weight: 253,94 g/mol
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799570
CAS-Nummer: 73183-34-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥97.5 %